Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Artikelnummer. 11810963 Alle ansehen Schott Produkte
Click to view available options
Enthält:
3 Zweige
Doppelter Lichtleiter
Einzelner Lichtleiter
Innendurchmesser (metrisch):
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Länge (metrisch):
1000 mm
1600 mm
1m
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 11810963
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Flexibler Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik. Hohe Flexibilität für unterschiedliche Beleuchtungstechniken sowie zur Fernbeleuchtung; zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Typ Flexible Lichtführung
Innendurchmesser (metrisch) 4,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Enthält Doppelter Lichtleiter
Länge (angloamerikanisch) 3.3 ft.
Länge (metrisch) 1000 mm
Material Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser