Learn More
Invitrogen™ FGR rekombinantes humanes Protein
FGR ist eine SRC-verwandte Kinase, die in hämatopoetischen Zellen vorhanden ist.
Marke:  Invitrogen™ PR4146B
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440303
  • 1988.00 CHF / 100 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FGR signalisiert innerhalb mehrerer Signalwege, einschließlich innerhalb des Integrin-Signalwegs und nach den Chemokin- und Zytokin-Rezeptoren.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005239
Gefroren
62 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
Kinaseassay
SRC Kinase-Familie
Ja
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
20 mM Tris, pH-Wert 7.5, 100 mM NaCl, 0.05 mM EDTA, 0.05 % NP-40, 1 mM DTT, 50 %Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
FGR
Baculovirus
Mensch
His-Tag