missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen FGL2
Konzentration 0.18 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16819163
Unterlagen ansehen
Proteintech
11827-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16809163
Unterlagen ansehen
Proteintech
11827-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Fibrinogen-like protein 2 (Fgl2), also known as fibroleukin, is secreted by T cells and is involved in diseases in which thrombosis plays a pivotal role,such as virus-induced fulmit hepatitis, fetal loss syndrome and xenograft rejection. Constitutively xpressed in cytotoxic T cells, Fgl2 exerts immunosuppressive effects on both T cell proliferation and dendritic cell maturation.Fgl2 is a serine protease and directly cleaves prothrombin to thrombin. Fgl2 functions in the pathogenesis of diseases including viral-induced hepatitis and Th1 cytokine-induced fetal loss syndrome.
Spezifikation

Spezifikation

FGL2
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P12804, Q14314
10875, 14190, 84586
FGL2 Fusion Protein Ag2395
Primary
-20°C
FGL2
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FGL2, FGL-2, fibrinogen like 2, Fibrinogen like protein 2, Fibroleukin, pT49, T49
Fgl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt