Learn More
Invitrogen™ FGFR4 Recombinant Human Protein
FGFR4 is a member of the FGFR family of receptor tyrosine kinases.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002002
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 1mM DTT, 0.01% NP-40, 0.01mM EDTA, 20% glycerol
Molekulargewicht 42.6kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15428403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR4380C
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10577163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR4380A
1mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The FGFR family is known to regulate a host of cellular functions including angiogenesis, mitogenesis, osteogenesis, myogenesis, carcinogenesis, cellular differentiation, and tissue repair after injury. The FGFR family has also been implicated in a number of diseases including cancer, rheumatoid arthritis, and diabetic retinopathy.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002002
50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 1mM DTT, 0.01% NP-40, 0.01mM EDTA, 20% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
FGF Receptor Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
42.6kDa
RUO - research use only
FGFR4, JTK2
Human
His Tag
Frozen