Learn More
FGFR1OP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen FGFR1OP
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11343-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11343-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a largely hydrophilic protein postulated to be a leucine-rich protein family member. A t(6;8)(q27;p11) chromosomal translocation, fusing this gene and the fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) gene, has been found in cases of myeloproliferative disorder. The resulting chimeric protein contains the N-terminal leucine-rich region of this encoded protein fused to the catalytic domain of FGFR1. This gene is thought to play an important role in normal proliferation and differentiation of the erythroid lineage. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
FGFR1OP
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O95684, Q4V7C1, Q66JX5
11116, 683722, 75296
FGFR1OP Fusion Protein Ag1891
Primary
-20°C
FGFR1OP
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FGFR1 oncogene partner, FGFR1OP, FOP
Fgfr1op
IgG
Antigen Affinity Chromatography