Learn More
Abnova™ FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HEK293 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Beschreibung | FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC015035 |
| Lysepuffer | Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Molekulargewicht | Theoretical M.W. 92kDa |
| Plasmid | pCMV-FGFR1 full length ;pCMV-FGFR1 full length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FGFR1 antibody (Mfr. No. H00002260-M03) by Western Blot. |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungspuffer | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100UG FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression L
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol