Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes FGF4 (Zelllysate)
Beschreibung
Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor 4 (FGF4) ist ein Mitglied der FGF-Familie, die für zahlreiche Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens verantwortlich ist und bei der Embryogenese, Geweberegeneration und Karzinogenese eine Schlüsselrolle für das Wachstum und Überleben von Stammzellen spielt. FGF4 wurde durch seine starke onkogene Transformationsaktivität identifiziert und ist ein potenter angiogener Faktor, der in mehreren hochgradig vaskularisierten Tumoren sowie auch in Hoden, Darm und Gehirn ausgewachsener Mäuse exprimiert wird. Studien über den Maushomolog legen eine Funktion bei der Knochenmorphogenese und der Entwicklung der Extremitäten durch den Hedgehog-Signalweg (SHH) nahe. Darüber hinaus reguliert FGF4 die Zellproliferation neuronaler Vorläuferzellen und die neuronale Differenzierung. Neuere Studien zeigen eine wachstumsfördernde Funktion von FGF4 in humanen embryonalen Stammzellen und eine mögliche Feedback-Inhibition durch eine neuartige FGF4-Spleißisoform, die dazu dienen kann, die Differenzierung in späteren Entwicklungsstadien zu fördern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P08620 |
| Assay-Bereich | 24,69 bis 18.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 50 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Zelllysate, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 2249 |
| Gensymbol | Fgf4 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |