Learn More
Invitrogen™ Human FGF4 (Cell Lysates) ELISA Kit
Artikelnummer. 17165439
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17165439
Marke: Invitrogen™ EHFGF4CLX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Fibroblast Growth Factor 4 Cell Lysates (Hu FGF4CL) ELISA quantitates Hu FGF4CL in human cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF4CL. Principle of the method The Human FGF4CL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor 4 (FGF4) ist ein Mitglied der FGF-Familie, die für zahlreiche Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens verantwortlich ist und bei der Embryogenese, Geweberegeneration und Karzinogenese eine Schlüsselrolle für das Wachstum und Überleben von Stammzellen spielt. FGF4 wurde durch seine starke onkogene Transformationsaktivität identifiziert und ist ein potenter angiogener Faktor, der in mehreren hochgradig vaskularisierten Tumoren sowie auch in Hoden, Darm und Gehirn ausgewachsener Mäuse exprimiert wird. Studien über den Maushomolog legen eine Funktion bei der Knochenmorphogenese und der Entwicklung der Extremitäten durch den Hedgehog-Signalweg (SHH) nahe. Darüber hinaus reguliert FGF4 die Zellproliferation neuronaler Vorläuferzellen und die neuronale Differenzierung. Neuere Studien zeigen eine wachstumsfördernde Funktion von FGF4 in humanen embryonalen Stammzellen und eine mögliche Feedback-Inhibition durch eine neuartige FGF4-Spleißisoform, die dazu dienen kann, die Differenzierung in späteren Entwicklungsstadien zu fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P08620
Assay-Bereich 24,69 pg/mL bis 18000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 50 pg/mL
Kalibrierbereich 50 pg/mL bis 18000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt humanes FGF-4.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2249
Gensymbol HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Waschpuffer, Zelllysepuffer, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min