Learn More
Chemsplash FFP3-Maske, flach zusammenfaltbar, mit Ventil
Beschreibung
Chemsplash 3528 P3 Ventilierte, flach zusammenfaltbare Maskenschale
- Hohe Filtrationskapazität
- Atemschutzmaske mit rotem Ausatemventil
- Ausatemventil reduziert Heißluftstau
- Verstellbarer Nasenclip mit gepolstertem Komfort an der Innenseite
- Superflaches Falt-Design, 3D-Struktur und große Filterfläche
- Bestehen Sie den optionalen Dolomit-(D)-Verstopfungstest
- Aus hygienischen Gründen einzeln verpackt
- Schützt vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln
- Keine Sehbeeinträchtigung und problemlose Sprachausgabe
- Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash 3528 ist eine hochwertige P3-Ventilmaske, die sich flach in eine Bechermaske zusammenfalten lässt. Es zeichnet sich durch ein extrem flaches Falt-Design, eine 3D-Struktur und eine große Filterfläche aus. Die Maske ist zur einfacheren Handhabung rot gefärbt. Das Material bietet eine hohe Filterleistung und besteht den optionalen Dolomit-Verstopfungstest. Ein weich gepolstertes Nasenband sorgt für optimalen Sitz und damit für hohen Tragekomfort und sicheren Halt. Die Maske schützt vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln und erhält gleichzeitig klare Sicht und Sprachfähigkeit. Es ist latexfrei und graphenfrei und aus hygienischen Gründen einzeln verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | R – Etwas ölbeständig |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Mehrzweck-Atemschutzmaske |
| Größe | Einheitsgröße |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |