Learn More
Sperian™ FFP2(D) ATEMSCHUTZMASKE+VENTI ATEMSCHUTZMASKE+VENTIL
Beschreibung
- Die zusammenfaltbaren Atemschutzmasken sind einzeln in dicht verschlossenen Beuteln verpackt, um Kontaminationen zu verhindern
- Flüssigkeitsbeständige Außenschale zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos
- Ultra-weiche hypoallergene Willtech™ Nasendichtung mit Absorptionseigenschaften und dichter Folienversiegelung
- Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der Festlegung ihres Schutzniveaus zu sparen
- Großes Innenvolumen mit eingebautem Kinnteil zur besseren Kommunikation und Atmung
- Abgeschirmtes Ausatemventil mit einer besonderen Konstruktion für verbesserten Schutz und besseren Atemkomfort
- Die elastischen Spannbänder sind hochflexibel und widerstandsfähig, um die Sicherheit, den Komfort und die Einfachheit während des An- und Ausziehens zu verbessern
- Ohne Latex, Silikon und PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Textilindustrie, Bergbau, Bauwesen, Eisen- und Stahlindustrie, Karosseriebau, Holzarbeiten. |
| Latexfrei | Ja |
| Material (Gesichtsschutz) | PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie |
| Modell | FFP2D |
| Material des Objektivrevolvers | Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht |
| Menge | 10/Packung |
| Mehr anzeigen |