Learn More
Coverguard™ FFP2 NR D SL VO-GA Half Mask for Organic Vapors and Acids, Blue with Exhalation Valve
Artikelnummer. 12043196
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Blaue FFP2-Halbmaske mit Hülle und Carbon-Ventil
Sterilität:
Unsteril
Beständig gegen:
Aerosol und schwach giftiger Staub
Packungsgröße:
120 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Sterilität Beständig gegen Packungsgröße
12043196 Blaue FFP2-Halbmaske mit Hülle und Carbon-Ventil Unsteril Aerosol und schwach giftiger Staub 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12043196 Lieferant Coverguard™ Lieferanten-Nr. 23246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.83 CHF
    193.76 CHF / 120 Stück
    Sparen 476.07 CHF
    71% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The blue FFP2 half masks have an electrostatic filter media to filter bad odors. The design gives limited breathing resistance, thanks to the filtering material and exhalation valve with active carbon, aids breathing and avoids fog build-up inside the mask.
  • PPE Cat. III FFP2 NR D Organic vapors, Gas and Acids
  • Filters bad odors
  • Exhalation valve with active carbon reduces fog build-up inside the mask
  • Non-woven polypropylene
  • Adjustable aluminum nose clip with PU foam total nose seal
  • Specific design gives limited breathing resistance thanks to the large surface of the filtering material
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE PPE Cat. III, FFP2, EN 149:2001 + A1:2009
Beschreibung Blaue FFP2-Halbmaske mit Hülle und Carbon-Ventil
Einwegprodukt Single-use
Mit Ausatemventil Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Heavy & Process Industries, Chemical & Pharmaceutical Industries, Light Industries, Infrastructure, Building Industry, Construction - Finishing Work, DIY
Art des Objektivrevolvers Adjustable Aluminum Nose Clip, PU Foam Nose Pad
Beständig gegen Aerosol und schwach giftiger Staub
Form Half Mask