Learn More
Coverguard™ FFP2 NR D Gesichtsmaske
Beschreibung
- PPE-Kat. III FFP2 NR D
- Einwegartikel
- Elektrostatische Filtermedien
- Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
- Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
- Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE PSA-Kategorie III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Beschreibung | FFP2 Disposable Shell Mask, Sealed Outer Contour, Exhalation Valve |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Chemische und pharmazeutische Industrie, Leichtindustrie, Schwer- und Prozessindustrie, Endbauarbeiten, Bauindustrie, Infrastruktur |
| Art des Objektivrevolvers | Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff |
| Beständig gegen | Ungiftige feste und flüssige Aerosole |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Hüllenmaske mit Ausatemventil |