Learn More
Coverguard™ FFP2 NR D Gesichtsmaske
Artikelnummer. 12073186
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Halbmaske mit Ausatemventil
Hüllenmaske
Hüllenmaske mit Ausatemventil
Art des Objektivrevolvers:
Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff
Einstellbare Nasenklemme
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Art des Objektivrevolvers Mit Ausatemventil Packungsgröße
12073186 Hüllenmaske Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff Nein 240 Stück
12083186 Halbmaske mit Ausatemventil Einstellbare Nasenklemme Ja -
12093186 Hüllenmaske mit Ausatemventil Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff Ja 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12073186 Lieferant Coverguard™ Lieferanten-Nr. 23201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.64 CHF
    151.89 CHF / 240 Stück
    Sparen 487.75 CHF
    76% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Coverguard™ FFP2 masks are single-use and protect against non-toxic solid and liquid aerosols in applications such as farming, silviculture and fishing, light industries, maintenance, infrastructure and building, DIY, as well as general use in the lab or field.
  • PPE-Kat. III FFP2 NR D
  • Einwegartikel
  • Elektrostatische Filtermedien
  • Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
  • Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
  • Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE PSA-Kategorie III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
Beschreibung FFP2 Disposable Shell Mask, Welded Outer Contour
Einwegprodukt Single-use
Mit Ausatemventil Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Chemische und pharmazeutische Industrie, Leichtindustrie, Schwer- und Prozessindustrie, Endbauarbeiten, Bauindustrie, Infrastruktur
Art des Objektivrevolvers Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff
Beständig gegen Ungiftige feste und flüssige Aerosole
Sterilität Unsteril
Modell Hüllenmaske