Learn More
Coverguard™ FFP1 NR D Gesichtsmaske
Beschreibung
- PSA-Kat. III FFP1 NR D
- Einwegartikel
- Elektrostatische Filtermedien
- Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
- Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
- Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE PSA-Kategorie III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Beschreibung | FFP1 Disposable Shell Mask, Welded Outer Contour, Exhalation Valve |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Vliesstoff aus Polypropylen |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP1 |
| Latexfrei | Yes |
| Material Kopfband | Aus synthetischem Gummi (latexfrei) |
| Art des Objektivrevolvers | Einstellbare Nasenklammer mit Nasenpad aus PU-Schaumstoff |
| Beständig gegen | Ungiftige Aerosole und ungiftige Stäube |
| Mehr anzeigen |