Learn More
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-21502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18720074
  • 724.00 CHF / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Ferroportin/SLC40A1 Polyclonal specifically detects Ferroportin/SLC40A1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry (Paraffin)
Rabbit
0.1 mL