Learn More
Fexofenadinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Fexofenadinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fexofenadine Hydrochloride |
| CAS | 153439-40-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fexofenadine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C32 H39 N O4 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 2-[4-[1-Hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropansäure;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |