Learn More
Fexofenadinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323802 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323802 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13644150AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fexofenadine Hydrochloride
CAS 153439-40-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fexofenadine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C32 H39 N O4 . Cl H
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
InChI-Formel InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
SMILES Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 2-[4-[1-Hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropansäure;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 538.12
Menge 1 mL
Formelmasse 537.2646 g/mol