Learn More
Cytiva Fötales Kälberserum (USA), Super Low IgG
Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
Marke: Cytiva SH30898.03IH
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Benachrichtigungen:
Zellkulturprodukte von HyClone sind jetzt Teil von GE Healthcare.
Beschreibung
Fötales Kälberserum (FKS) weist natürliche IgG-Konzentrationen auf, die für einige Zellkulturanwendungen zu hoch sind. Die Chargen können so vorgescreent werden, dass die niedrigsten natürlich auftretenden Konzentrationen vorgefunden werden, aber als biologisches Produkt ist das Angebot von FBS oftmals knapp. Selbst Chargen mit natürlich niedrigen IgG-Werten können für einige Anwendungen immer noch zu viel enthalten. Beispiele für typische IgG-Konzentrationen in Rinderserumprodukten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
- Die Leistung entspricht dem nicht-verarbeiteten FKS
- Geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen spezifischer Antikörper erforderlich sind (z. B. Vermehrung von Rinderviren, Herstellung monoklonaler Antikörper)
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
500 mL | |
Ja |