Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
10 Stück
100 Milliliter
Beschreibung
- Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: < 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: < 25 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (sterilfiltriert) |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.