Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Brasilien
Artikelnummer. 11563397
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11563397
Marke: Gibco™ 10270098
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
Serum-Kategorie: Standard
Herkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Grundlagen-Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Zertifizierung/Konformität EU-Zulassung
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C).
Beschreibung Fötales Kälberserum, EU Zugelassen (Herkunft: Südamerika), 100 ml, Flüssigkeit, Lagertemperatur: -5 bis -30 °C, fötal, Rind/bovine Spezies, standardmäßige Serumbehandlung (sterilfiltriert), Trockeneis, auf Viren und Mykoplasmen untersucht
Herkunftsland EU-zugelassen (Südamerika)
Form Flüssig
Format Flaschen
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 100 mL
Sterilization Method Steril gefiltert
Quelle Rind/Bovine
Getestet auf Viren und Mykoplasmen
Zusammensetzung Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays