Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium
Descrizione
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
Gibco Seren: Bewährte Qualität, konsistente Leistung
Serumkategorie: Premium
- Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
- Niedriger Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: < 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: < 25 mg/dl
- Herkunft: Spezifische Herkunft siehe CoA Aufgrund von Einfuhrbestimmungen sind möglicherweise nicht alle Produkte in allen Regionen erhältlich.
- Sicherheitstests des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) auf das Fehlen von Blauzungenkrankheit und Akabane aus Ländern, die vom USDA für die Einfuhr in die USA zugelassen sind
Gibco Serum hält was es verspricht:
- ISO 13485–-zertifiziert; wird in FDA-registrierten Einrichtungen verarbeitet
- dreifach gefiltert bei 0,1 μm
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und tragen zur Verbesserung der Konsistenz bei
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für die Chargennummer und das Verfallsdatum in der Labordokumentation
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Store at ≤-10°C. |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)* |
| Form | Gefroren |
| Format | Flasche |
| Produkttyp | Fetal Bovine Serum |
| Menge | 10 x 50 mL |
| Serum Treatment | Heat-inactivated |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Vedi altri risultati |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.