missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferulinsäure, TRC

Artikelnummer. 17909074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17909074 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17909074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF308900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1135-24-6
Summenformel C10 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 3-Methoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxycinnamic acid, Coniferic acid, Ferulaic acid, Ferulic acid, NSC 2821, NSC 51986, NSC 674320
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)prop-2-Enosäure
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ferulic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 194.0579
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.