Learn More
Ferulasäure (trans-4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17932226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932226 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3388.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ferulasäure (trans-4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ferulic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Menge 100 mg
Formelmasse 194,0579 g/mol