missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferulic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30132460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132460 5 g 5 Gramm
30007735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF3089405G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2309-07-1
Summenformel C11 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, methyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid methyl ester, Ferulic acid methyl ester, Methyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, Methyl ferulate, NSC 74548
IUPAC-Name methyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ferulic acid methyl ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3-7,12H,1-2H3/b6-4+
Formelmasse 208.0736
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.