Learn More
Ferulasäure, 99,4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468050 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11468050 100 g
11448050 5 g
11458050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468050 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210168580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-24-6
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
InChI-Schlüssel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic Acid
Prozentgehaltsbereich 99.4%
Menge 100 g
Formelmasse 194.19
Physikalische Form Crystalline