Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule SilTite™ Metallteil-Kit für Agilent Split/Splitlos-Injektoren
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent Split/Splitloser Injektor
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
- Geeignet für Agilent GCs
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule SilTite Metallkit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent Split/Splitloser Injektor |
| Menge | Je 1 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.45 bis 0.53 mm |