Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99% (kristallin), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferrous Sulfate Heptahydrate |
| CAS | 7782-63-0 |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Summenformel | FeH14O11S |
| MDL-Nummer | MFCD00149719 |
| Synonym | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
| InChI-Schlüssel | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mehr anzeigen |