Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485471 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485471 1 kg
11475471 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485471 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215804691
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Summenformel Cl2FeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.805
InChI-Schlüssel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-Name Dichloreisen;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrous Chloride Tetrahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Formelmasse 198.8