Learn More
Eisenammoniumsulfat, 6-Hydrat, feinkristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
392.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Specifications
Chemischer Name oder Material | Eisenammoniumsulfat |
Namenshinweis | 6-Hydrat |
Physikalische Form | Feine Kristalle |
Menge | 500 g |
Summenformel | FeH20N2O14S2 |
Formelmasse | 392.13 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |