Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Bei manuellen Titrationen ändern Indikatortitrant oder Analyt seine Farbe. Diese Farbänderung ist bei solchen Titrationen mit Abstand die wichtigste Methode der Endpunkterkennung.
- Eine qualitativ hochwertige Indikatorlösung wie die Reagecon Ferroin-Indikatorlösung erleichtert die Endpunkterkennung auf klare und eindeutige Weise und ist für eine präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Winchester-Flasche aus Braunglas |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | Farbwechsel bei Titration und Analyse, Analyte Color Change |
| Menge | 100 ml |