Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, Solstice
Artikelnummer. 15624240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15624240 500 ml 500 Milliliter
15614240 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15624240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 34531500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 CHF
    356.88 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 31.12 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Redox-Indikator, Reag. Ph. Eur., E0 in Schwefelsäure 1 mol/l = +1,06 Volt
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferroin-Indikatorlösung, Eisen 2+, Tris1,10-phenanthropline-.kappa.n1, .kappa.n10-,oc-6-11-, Sulfat 1:1, Ferroinsulfat, Ferroin-Lösung, 1,10-Phenanthropin-Eisensulfat, Tris1,10-phenanthropline-n1 ,n10-Eisensulfat, Eisen1,10-Phenanthrolinsulfat, Ferroin-Indikatorlösung,25 mmol/l., Eisen 2+, Tris1,10-phenanthropline-.kappan1, .kappan10-,oc-6-11-, Sulfat 1:1, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferroin-Indikatorlösung
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Strukturformel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-Nummer UN3082
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
Formelmasse 692,52 g/mol
Güte Not Available
Verpackung Glass Bottle
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate