Learn More
Ferrocen, TRC
Artikelnummer. 30408548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408548 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF30759525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrocene
CAS 102-54-5
Summenformel 2 C5 H5 . Fe
Menge 25 g
Synonym Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
InChI-Formel InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
IUPAC-Name Cyclopentan;Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 186.03
Formelmasse 186.0132