Learn More
Eisenphosphat, TRC
Artikelnummer. 30135845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135845 500 mg 500 Milligramm
30134641 1 g 1 Gramm
30012056 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135845 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF307535500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10045-86-0
Summenformel Fe . O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 150.816
Synonym Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
IUPAC-Name Eisen (3+); Phosphat
SMILES [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferric Phosphate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Formelmasse 150.888