Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisenoxid |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 159.69 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 5.24 kg |