Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat > 98 %, (Kristallin/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferric Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Summenformel | FeH18N3O18 |
| MDL-Nummer | MFCD00149708 |
| Synonym | ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate |
| InChI-Schlüssel | SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Mehr anzeigen |