Spezifikation
| CAS | 74738-17-3 |
| Menge | 1000 ml |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1037801 |
| Summenformel | C11H6Cl2N2 |
| Synonym | 3-2,3-Dichlorphenyl-4-Cyanopyrrol, Fenpiclonil [ISO], 4-2,3-Dichlorphenyl-1h-pyrrol-3-Carbonitril, 4-Cyano-3-2,3-Dichlorphenylpyrrol, 1H-Pyrrol-3-Carbonitril, 4-2,3-Dichlorphenyl, 4-2,3-Dichlorophenylpyrrol-3-Carbonitril, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| InChI-Schlüssel | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| IUPAC-Name | 4-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-Pyrrol-3-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.083 |
| PubChem CID | 91724 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ferric chloride solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1037801. (RP 080)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.