Learn More
Thermo Scientific™ TauI (3 U/μL)
Artikelnummer. p-4522084 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 E
50 E
Packungsgröße:
250 Einheiten
50 Einheiten
Artikelnummer. 10460440
Marke: Thermo Scientific™ ER1651
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym TauI erkennt GCSG^C-Stellen und schneidet am besten bei 55°C im B-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit TauI, 1,4 % Agarose, 181 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 3 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym TauI
Kompatibler Puffer 10x Puffer B
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 55°C
Typ IIS RE Nein
Menge 50 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen