Learn More
Thermo Scientific™ TasI (Tsp509I) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10171370 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10171370
Marke: Thermo Scientific™ ER1351
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an ^AATT-Stellen mit dem Restriktionsenzym TasI (Tsp509I), das am besten bei 65°C im B-Puffer funktioniert (Isoschizomere: Sse9I, Tsp509I, TspEI).
Lambda-DNA verdaut mit TasI (Tsp509I), 1 % Agarose, 189 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym TasI (Tsp509I)
Kompatibler Puffer 10x Puffer B
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 65°C
Typ IIS RE Nein
Menge 1000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen