Learn More
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10282870 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3.000 Einheiten
5 x 3000 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10282870 3.000 Einheiten 3000 Einheiten
11843833 5 x 3000 E 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282870 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0671
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Das Restriktionsenzym TaqI erkennt T^CGA-Sequenzen und schneidet am besten bei 65 °C in seinem eigenen, spezifischen Puffer.
Lambda-DNA ( dam- ) verdaut mit TaqI, 1,4 % Agarose, 121 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten, Thermo Scientific Puffer für Restriktionsenzymreaktionen enthalten vorgemischtes BSA, das die Stabilität vieler Enzyme erhöht und Verunreinigungen bindet, die in DNA-Präparationen vorhanden sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Dam Methylation-Sensitiv, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv
Enzym Taq I
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer TaqI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 65 °C
Typ IIS RE Nein
Menge 3.000 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Traditionelles Klonen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.