Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase, rekombinant (5 U/μl)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ EP0403
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Optimieren Sie routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Thermo Scientific ™ Taq DNA-Polymerase ist eine hochthermostabile DNA-Polymerase aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuklease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonukleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Deoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zusätzliche Adenine an das 3-Ende von PCR-Produkten anhängt. Rekombinante Taq-DNA-Polymerase eignet sich ideal für standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
- Thermostabil Die Halbwertszeit beträgt bei 95 °C mehr als 40 Min.
- Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
- Wird mit zwei Puffern geliefert -10X Taq Puffer mit KCl und 10X Taq Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
- Integrierte modifizierte Nukleotide (z. B. mit Biotin, Digoxigenin oder Fluoreszenzmarkierung gekennzeichnete Nukleotide)
Spezifikation
2 x 1.25 ml 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO2, 2 x 1.25ml 10X Taq-Puffer mit KCl 25 und 2 x 1.25 mlmM MgCl2 | |
100 Einheiten | |
Halbwertszeit mehr als 40 min bei 95 °C |
Taq DNA-Polymerase (rekombinant), 1 U/μl | |
Standard PCR, DNA Sequencing |
Dieses Produkt ist in einigen Ländern patentrechtlich geschützt. Der Erwerb des Produktes in diesen Ländern umfasst eine nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zur ausschließlichen Verwendung der gekauften Menge des Produkts für interne Forschungsanwendungen des Käufers.