Learn More
Thermo Scientific™ SsiI (AciI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10151220 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Einheiten
Packungsgröße:
200 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10151220 200 Einheiten 200 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10151220 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 CHF
    165.65 CHF / 200 Stück
    Sparen 5.35 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie an CCGC(-3/-1)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym SsiI (AciI), das am besten bei 37°C im O-Puffer schneidet (Isoschizomere: AciI, BspACI).
Lambda-DNA verdaut mit SsiI (AciI) 2 % Agarose, 516 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym SsiI (AciI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer O
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 200 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen