Beschreibung
Empfohlen für:
Sequenzierungen von DNA-Fragmenten in gängigen Klonierungsvektoren wie z. B. pTZ19R, pTZ57R und pBluescript II, beginnend an den entsprechenden Promotorsequenzen der RNA-Polymerase.
Hinweis:
Für bestimmte Plasmide mit verkürzten, aber noch vollständig funktionsfähigen Promotern können diese Primer nicht verwendet werden. Primer sind nicht phosphoryliert.
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | SP6, T3, T7 |
| Produkttyp | Sequenzierprimer |
| Inhalt und Lagerung | SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer, 10 μM (56 μL) Store at –20°C. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konzentration | 10 μM |
| Primer | SP6. |
| Menge | 10 μM, 56 μL |
| Vektor | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Form | Flüssig |