Learn More
Thermo Scientific™ PvuI (10 U/l)
Artikelnummer. 10181170 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10181170 300 E 300 Einheiten
10141220 1500 U 1500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181170 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 CHF
    153.65 CHF / 300 Einheiten
    Sparen 38.35 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Restriktionsenzym PvuI erkennt CGAT^CG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: BpvUI, MvrI, Ple19I).
Lambda-DNA verdaut mit PvuI, 0,7 % Agarose, 3 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..C G A T▵C G...3'
3'..G C▵T A G C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x R-Puffer:10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
  • PvuI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 300 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit PvuI können über 90 % der DNA-Fragmente ligiert und über 95 % davon erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: vollständige Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Pvu I
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen