Learn More
Thermo Scientific™ PsuI (BstYI) (10 U/μL)
Schneiden Sie an R^GATCY-Stellen mit dem Restriktionsenzym PsuI (BstYI), das am besten bei 37°C im B-Puffer schneidet (Isoschizomere: BstX2I, BstYI, MflI, XhoII).
Marke:  Thermo Scientific™ ER1551
39.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.51950kg
Artikelnummer. 10364340
  • 59.00 CHF / 500 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit PsuI (BstYI), 0,7 % Agarose, 21 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
PsuI (BstYI)
Ja
Nein
Herkömmliches Klonen
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer B
37°C
Restriktionsenzym