Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
phiX174 DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker können radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Geltyp | Agarose |
| Produkttyp | DNA/BSURI (HAEIII) Marker |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker |
| Menge | 50 μg |