Learn More
Thermo Scientific™ PaeI (SphI) (10 U/l)
Artikelnummer. 10170790 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10170790
Marke: Thermo Scientific™ ER0602
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym PaeI (SphI) erkennt GCATG^C-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im B-Puffer (Isoschizomere: BbuI, SphI).
Lambda-DNA verdaut mit PaeI (SphI), 0,7 % Agarose, 6 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G C A T G▵C...3'
3'...C▵G T A C G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • PaeI wird geliefert in: 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,0 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit PaeI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — blockiert
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
  • Hin1II, XceI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym PaeI (SphI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer B
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 2500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen