Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 75–20.000 bp
Artikelnummer. 11511635 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 Anwendungen
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11511635 500 Anwendungen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11511635 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1343
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen mit dieser 1 kb-DNA-Leiter durch, die mit blauen und gelben Markierungsfarbstoffen vorgemischt ist.
Die gebrauchsfertige GeneRuler 1 kb DNA-Leiter, 75–20.000 bp, wird für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter ist mit 6x Orange DNA-Ladefärbemittel für direktes Beladen der Gele vorgemischt. Der 6x Orange DNA Loading Buffer enthält Xylencyanol FF und Orange G. In einem 1 %-Agarosegel migriert der orange G-Puffer bei 50 bp.
Die Leiter wird mit 6x Orange DNA-Ladepuffer für Proben-DNA geliefert.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6x Ladefarbe
Form Flüssig
Kitinhalt 6x Orange DNA-Ladefarbstoff, 2 x 1,00 ml
Menge 500 Anwendungen
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.