Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler™ 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die gebrauchsfertige Thermo Scientific™ O'GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen.
- Ideal für Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Konzentration | 6x Ladefarbe |
| Größenbereich | 100 bis 1.000 bp |
| Form | Flüssig |
| Kitinhalt | 6x Orange DNA Loading Dye |
| Menge | 100 Anwendungen |
| Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.