Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 500 bp DNA Fragment
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611621 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10611621 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10611621 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1641
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen ein kundenspezifischer DNA-Größenstandard erforderlich ist, mit NoLimits, einer Sammlung von 36 chromatographisch aufgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp.
NoLimits ist eine Sammlung von 36 hochgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen individuelle Standards durch PCR hergestellt werden, werden Thermo Scientific NoLimits DNA-Fragmente mit speziell entwickelten Plasmiden hergestellt, die durch patentierte Technologie gereinigt werden.
Plasmid-DNA wird durch Thermo Scientific Restriktionsenzyme verdaut, und die einzelnen DNA-Fragmente werden durch Chromatographie aus dem verdauten Gemisch aufgereinigt. Daher bieten wir außergewöhnlich reine DNA-Fragmente an, die frei von verkürzten oder degradierten Molekülen sind. Unsere einzelnen DNA-Fragmente sind die beste Wahl für Anwendungen von der Elektrophorese (Gel- und Kapillar-) bis hin zur HPLC und weiteren Anwendungen.
Überblick
  • Chromatographisch gereinigte einzelne DNA-Fragmente
  • Breiter Bereich: 10 bis 20.000 bp
  • Scharfe Peaks während der Kapillarelektrophorese, scharfe Banden während der Gelelektrophorese
  • Präzise DNA-Konzentration 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geltyp Agarose
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 10 bp bis 20000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 10 μg
Produktlinie NoLimits
Produkttyp DNA-Fragment