Learn More
Thermo Scientific™ MreI (Sse232I) (10 U/μL)
Schneiden Sie an CG^CCGGCG-Stellen mit dem Restriktionsenzym MreI (Sse232I), das am besten bei 37°C im G-Puffer schneidet.
Marke:  Thermo Scientific™ ER2021
Additional Details : Gewicht : 1.51950kg
Artikelnummer. 10776421
  • 148.00 CHF / 300 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Descrizione
Descrizione
Ad2-DNA verdaut mit MreI (Sse232I), 1 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Specifica
Specifica
10 U/μl
MreI (Sse232I)
Ja
Nein
Herkömmliches Klonen
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x Puffer G
37°C
Restriktionsenzym
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.